missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NRF3 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Produktkod. 30610329 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30610329 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30610329 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347348F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

NRF3 Polyclonal antibody specifically detects NRF3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NRF3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias NF-E2-related factor 3, NFE2-related factor 3, Nrf3, NRF3nuclear factor erythroid 2-related factor 3, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 3, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 3, nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 3, nuclear factor-erythroid 2-related factor 3
Värd art Rabbit
Immunogen nuclear factor(erythroid-derived 2)-like 3. (Uniprot# Q9Y4A8)
Reningsmetod Immunogen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9603
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.