Läs mer
ANSELL™ NRL RABS/Isolator AlphaTec™ Handskar
Produktkod. 17913572 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
Produktkod. Storlek
17913572 10
1 options
Produktkod. 17913572 Leverantör ANSELL™ Leverantörsnummer 55105100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Riv- och nötningsbeständiga skyddshandskar med EN 388-certifiering.
Hållbart skydd NRL RABS- och isolatorhandskar är EN 388-certifierade, vilket säkerställer nivå 2 rivnings- och nötningsbeständighet.
  • Förbättrad hållbarhet: Tungviktstjocklek betyder att de har förbättrad hållbarhet, för längre hållbarhet
  • Begränsade kontamineringsrisker: Dessa RABS-handskar är mottagliga för färre föroreningsrisker och lätta att hålla rena, tack vare deras ofodrade och genomskinliga design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016∣SV 420:2003 + A1:2009∣Kategori III
Klorerad Nej
Färg Naturlig
Finger Thickness (English) 30 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.76 mm
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 30 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.76 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 30 mil
Tjocklek (metrisk) 0.76 mm
Portstorlek (engelska) 8 tum
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Längd (metrisk) 813 mm