Description
Hållbart skydd NRL RABS- och isolatorhandskar är EN 388-certifierade, vilket säkerställer nivå 2 rivnings- och nötningsbeständighet.
- Förbättrad hållbarhet: Tungviktstjocklek betyder att de har förbättrad hållbarhet, för längre hållbarhet
- Begränsade kontamineringsrisker: Dessa RABS-handskar är mottagliga för färre föroreningsrisker och lätta att hålla rena, tack vare deras ofodrade och genomskinliga design
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016∣SV 420:2003 + A1:2009∣Kategori III |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Naturlig |
| Finger Thickness (English) | 30 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (English) | 30 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| Show More |