Läs mer
Tocris Bioscience™ NS 11021
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001562
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001562
Brand: Tocris Bioscience™ 4788/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Activator of BKCa (KCa1.1) channels
Activator of large-conductance Ca2+-activated potassium channels (BKCa, KCa1.1). Exhibits no modulatory effect on a variety of K+ (KV), Na+ and Ca2+ currents at concentrations <10 μM. Alters gating kinetics, but does not affect single channel conductance. Shown to bind BKCa in open and closed conformations; thought to bind the α subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956014-19-0
Molekylformel C16H9BrF6N6S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NS 11021
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 511.24
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 511.244