Läs mer
Tocris Bioscience™ NS 1619
Beskrivning
Large-conductance Ca2+-activated potassium (BKCa, KCa1.1) channel activator. Induces a concentration-dependent decrease in mitochondrial membrane potential (EC50 = 3.6 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS 1619 |
| CAS | 153587-01-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C15H8F6N2O2 |
| Formel vikt | 362.23 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.231 |