Läs mer
Tocris Bioscience™ NS 1643
Beskrivning
Human ether-a-go-go related gene (hERG) KV11.1 channel activator (EC50 = 10.5 μM). Exhibits different molecular mechanisms of action at KV11.1 (hERG1) and KV11.2 (hERG2) channels. Displays antiarrhythmic activity in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS 1643 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 380.24 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.246 |