Läs mer
Tocris Bioscience™ NS 1738
Beskrivning
Selective positive allosteric modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors. Exhibits no substantial activity for α4β2, α3β3 and α1-containing receptors. Displays cognitive-enhancing properties in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS 1738 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 365.13 |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.133 |