Läs mer
NS-2028, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS-2028 |
| CAS | 204326-43-2 |
| Molekylformel | C9 H5 Br N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-Bromo-1H,4H-[1,2,4]oxadiazolo[3,4-c][1,4]benzoxazin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrN2O3/c10-5-1-2-7-6(3-5)12-8(4-14-7)11-15-9(12)13/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Brc1ccc2OCC3=NOC(=O)N3c2c1 |
| IUPAC-namn | 8-bromo-4H-[1,2,4]oxadiazolo[3,4-c][1,4]benzoxazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.05 |
| Formel vikt | 267.9484 |