Läs mer
Tocris Bioscience™ NS 309
Beskrivning
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS 309 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 231.04 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.032 |