missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NS-398, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS-398 |
| CAS | 123653-11-2 |
| Molekylformel | C13H18N2O5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Taisho NS 398, N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | O=S(NC1=C(OC2CCCCC2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(C)=O |
| IUPAC-namn | N-(2-cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.36 |
| Formel vikt | 314.0936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?