Läs mer
NS-638, MedChemExpress
Beskrivning
NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS-638 |
| CAS | 150493-34-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11ClF3N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.38 mM) |
| LEDER | NC1=NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1CC3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.72 |
| Formel vikt | 325.72 |
| Visa mer |