Läs mer
NS1643, MedChemExpress
Beskrivning
NS1643 is a partial agonist of human ether-a-go-go-related gene (hERG) K(+) channels with an EC50 of 10.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS1643 |
| CAS | 448895-37-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10F6N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.99 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.24 |
| Formel vikt | 380.24 |
| Visa mer |