missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NS1652, MedChemExpress

Produktkod. 16425617
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16425617

Brand: Medchem Express HY100244

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.

NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NS1652
Fysisk form Solid
CAS 1566-81-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11F3N2O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.25
Formel vikt 324.25
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.