Läs mer
NS1652, MedChemExpress
Produktkod. 16450559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450559 1 mg 1mg
16425617 5 mg 5mg
16402878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16450559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100244
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NS1652
Fysisk form Solid
CAS 1566-81-0
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11F3N2O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.25
Formel vikt 324.25
Procent renhet 99.89%