Läs mer
NS1652, MedChemExpress
Produktkod. p-200097224
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 16450559
Brand: Medchem Express HY100244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NS1652
Fysisk form Solid
CAS 1566-81-0
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11F3N2O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.25
Formel vikt 324.25
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.