Läs mer
Isofield™ NS300 icke-sterila nitril renrumshandskar - ISO Klass 4/5 kompatibel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30178862
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178862 Betydande -
30178849 Liten Paket med 1000
30178818 Intermediär Paket med 1000
30178810 X-large -
30178867 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30178862 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 20130L
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Isofield NS300 icke-steril nitrilhandske är idealisk för ISO Klass 4 renrum och högre. Trippeltvättad i avjoniserat vatten, den ultrarena NS300 är acceleratorfri, har lågt endotoxin och är smidig nog för dubbel påtagning samtidigt som den erbjuder en strukturerad handflata och fingrar för extra grepp.
  • Icke-steril nitril Renrumshandskar
  • 300 mm (12 tum) handledslängd
  • Accelerator gratis
  • Ambidexter
  • Vit färg
  • Texturerade fingrar
  • Manschett med pärlor
  • Låga endotoxinnivåer
  • IPA-resistenta bläckpåsar
  • Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 1.5
  • Lågt antal partiklar≥ 0,5μ m (antal/cm 2 )< 900
  • Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC Tillgänglig för nedladdning online
  • Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
  • Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
  • Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
  • UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
Specifikationer
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 5,51 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,11 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,75 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Förpackningstyp Renrumspåsar