Läs mer
NS309, MedChemExpress
Beskrivning
NS309 is a potent and selective activator of the Ca2+-activated SK/IK potassium channels, but displays no activity at BK channels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS309 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 18711-16-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H4Cl2N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (432.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2Cl)/C1=N/O |
| Visa mer |