Läs mer
Isofield™ NS400 icke-sterila nitril renrumshandskar - ISO Klass 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Produktkod. 30178811
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178811 Liten Paket med 1000
30178819 Intermediär Paket med 1000
30178854 Betydande Paket med 1000
30178861 X-large Paket med 1000
30178863 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30178811 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 20340S
Beräknad leverans: 10-12-2026
Icke-steril nitril förlängd manschett ger armbågslängd skydd för ISO klass 4 renrum och uppåt. Trippeltvättad i DI-vatten, den låga LPC, livsmedelskvaliteten NS400 är kemotestad för ASTM D 6978-05, har lågt endotoxin och är tillräckligt smidig för dubbel påtagning med en texturerad handflata/fingrar för extra grepp.
  • Icke-steril nitril Renrumshandskar
  • 400 mm (16 tum) armbågslängd
  • Ambidexter
  • Vit färg
  • Strukturerad handflata och fingrar
  • Manschett med pärlor
  • Låga endotoxinnivåer
  • Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
  • Uppfyller EU:s livsmedelsförordning (EU) nr 10/2011
  • IPA-resistenta bläckpåsar
  • Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 1.5
  • Lågt antal partiklar≥ 0,5μ m (antal/cm 2 )< 1800
  • Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC Tillgänglig för nedladdning online
  • Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
  • Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
  • Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
  • UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
  • Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,69 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,33 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,54 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm