Läs mer
Isofield™ NS400 icke-sterila nitril renrumshandskar - ISO Klass 4/5 kompatibel
Beskrivning
- Icke-steril nitril Renrumshandskar
- 400 mm (16 tum) armbågslängd
- Ambidexter
- Vit färg
- Strukturerad handflata och fingrar
- Manschett med pärlor
- Låga endotoxinnivåer
- Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
- Uppfyller EU:s livsmedelsförordning (EU) nr 10/2011
- IPA-resistenta bläckpåsar
- Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 1.5
- Lågt antal partiklar≥ 0,5μ m (antal/cm 2 )< 1800
- Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC Tillgänglig för nedladdning online
- Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
- Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
- Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxintest EN 455-3
- EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
- UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
- Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6,69 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |