Läs mer
NS6180, MedChemExpress
Beskrivning
NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NS6180 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 353262-04-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12F3NOS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.28 mM) |
| LEDER | O=C1CSC2=CC=CC=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3 |
| Visa mer |