Läs mer
NSC 185058, MedChemExpress
Beskrivning
NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC 185058 |
| CAS | 39122-38-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H9N3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (580.67 mM) |
| LEDER | S=C(C1=NC=CC=C1)NC2=NC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vikt | 215.27 |
| Visa mer |