missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NSC 226895, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one |
| CAS | 1693-63-6 |
| Molekylformel | C25H36O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3β,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one, 3β,21-dihydroxy-diacetate Pregn-5-en-20-one, (3β)-3,21-Bis(acetyloxy)pregn-5-en-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O5/c1-15(26)29-14-23(28)22-8-7-20-19-6-5-17-13-18(30-16(2)27)9-11-24(17,3)21(19)10-12-25(20,22)4/h5,18-22H,6-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,21-,22+,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(COC(C)=O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4(C(C[C@H](CC4)OC(C)=O)=CC3)C |
| IUPAC-namn | 2-((3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.56 |
| Formel vikt | 416.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?