Läs mer
NSC 228155, MedChemExpress
Produktkod. p-200097335
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16499796
Brand: Medchem Express HY101084
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NSC 228155 is an activator of EGFR, binds to the extracellular region of EGFR and enhance tyrosine phosphorylation of EGFR. NSC 228155 is also a potent inhibitor of KIX-KID interaction, inhibits kinase-inducible domain (KID) from CREB and KID-interacting domain (KIX) from CBP, with an IC50 of 0.36 μM.
NSC 228155 is an activator of EGFR, binds to the extracellular region of EGFR and enhance tyrosine phosphorylation of EGFR. NSC 228155 is also a potent inhibitor of KIX-KID interaction, inhibits kinase-inducible domain (KID) from CREB and KID-interacting domain (KIX) from CBP, with an IC50 of 0.36 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC 228155
Fysisk form Solid
CAS 113104-25-9
Färg Orange
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H6N4O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 16 mg/mL (55.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER [O-][N+]1=CC=CC=C1SC2=CC=C([N+]([O-])=O)C3=NON=C32
Molekylvikt (g/mol) 290.25
Formel vikt 290.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.