Läs mer
NSC 23766 trihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16496768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496768 10 mg 10mg
16482847 50 mg -
16479317 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15723A
MedChemExpress NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.
NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC 23766 trihydrochloride
CAS 1177865-17-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H38Cl3N7
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (62.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 32 mg/mL (60.27 mM)
LEDER NC1=CC(C)=NC2=CC=C(NC3=NC(NC(C)CCCN(CC)CC)=NC(C)=C3)C=C12.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 530.96
Formel vikt 530.96
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease