Läs mer
NSC 295642, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4S2.ClH.Cu/c1-12(14-9-5-6-10-15-14)16-17-18(19)20-11-13-7-3-2-4-8-13;;/h2-10H,11H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/b16-12+;; |
| Formel vikt | 400.9723 |