Läs mer
NSC 379317, TRC
Produktkod. 30416035
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30416035 1 g
1 options
Produktkod. 30416035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9002951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-[((Carboxymethyl)imino)diethylene]di-(2,6-morpholinedione)
CAS 23911-26-4
Molekylformel C14H19N3O8
Kvantitet 1 g
Synonym N,N-Bis[2-(2,6-dioxo-4-morpholinyl)ethyl]glycine, 1,5-Bis(2,6-dioxomorpholino)-3-azapentane-3-acetic Acid, 2-[Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]amino]acetic Acid, Cyclic DTPA Anhydride, DTPA Anhydride, DTPA Ayclic Anhydride, DTPA Dianhydride, DTPAA, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic Acid N,N''-Dianhydride, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentacetic Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Acid Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Bisanhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Dianhydride, NSC 379317
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
LEDER OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
IUPAC-namn 2-[bis[2-(2,6-dioxomorfolin-4-yl)etyl]amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 357.32
Formel vikt 357.1172