Läs mer
NSC 405020, MedChemExpress
Beskrivning
NSC 405020 is a novel small molecule inhibitor of MT1-MMP that specifically targets PEX domain rather than the catalytic domain of MT1-MMP with IC50 >100 μM and does not inhibit the catalytic activity of MT1-MMP or MMP-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC 405020 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7497-07-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H15Cl2NO |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 260 mg/mL (999.38 mM) |
| LEDER | O=C(NC(C)CCC)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| Visa mer |