Läs mer
NSC-41589, MedChemExpress
Beskrivning
NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC-41589 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6310-41-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H11NOS |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (551.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NC1=CC=CC=C1SC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.25 |
| Visa mer |