Läs mer
NSC 42834, MedChemExpress
Beskrivning
NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC 42834 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 195371-52-9 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JAK2 Inhibitor V Z3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.32 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (290.32 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |