missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NSC 601980, MedChemExpress

Produktkod. 16498796
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498796 100 mg
16471128 5 mg
16468718 10 mg
16414627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1714A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NSC601980 shows antitumor activity in the yeast screening experiment, which can inhibit cell proliferation in the COLO 205 and HT29 with Log GI 50 of -6.6 and -6.9 respectively.

NSC601980 shows antitumor activity in the yeast screening experiment, which can inhibit cell proliferation in the COLO 205 and HT29 with Log GI 50 of -6.6 and -6.9 respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NSC 601980
CAS 2070018-27-6
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12N4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (100.69 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1/N=N/C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 248.28
Formel vikt 248.28
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.