missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ NSC 636819

Beskrivning
NSC 636819 is a KDM4A/KDM4B inhibitor; inhibits histone demethylase activity on H3K9me3 and induces apoptosis in LNCaP prostate cancer cells in vitro. Also negatively regulates androgen-responsive genes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Bis[(1E)-2-(3,4-dichlorophenyl)ethenyl]-2,4-dinitrobenzene |
| CAS | 1618672-71-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Histone Demethylase Inhibitors |
| Molekylformel | C22H12Cl4N2O4 |
| Formel vikt | 510.15 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?