Läs mer
NSC 74859, MedChemExpress
Produktkod. 16498907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498907 5 mg
16492437 50 mg
16436328 10 mg
16436646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15146
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC 74859
CAS 501919-59-1
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15NO7S
Kvantitet 5 mg
Synonym S3I-201
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (273.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(NC(COS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)=CC=C1C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 365.36
Formel vikt 365.36
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease