Läs mer
NSC 85390, TRC
Produktkod. 30417572
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30417572 100 mg
1 options
Produktkod. 30417572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN900330100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32229-98-4
Molekylformel C13 H19 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 254.76
Synonym 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
IUPAC-namn 3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-ol
LEDER OCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2
Formel vikt 254.1186