Läs mer
NSC117079, MedChemExpress
Produktkod. 16467928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467928 10 mg -
16463867 50 mg 50mg
16407736 100 mg -
16403706 25 mg 25mg
16400398 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19819
MedChemExpress NSC117079 is a novel PHLPP inhibitor.
NSC117079 is a novel PHLPP inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC117079
CAS 500363-63-3
Färg Purple
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15N3O7S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C(C(N)=C1C2=O)=CC(NC3=CC=CC(S(=O)(N)=O)=C3)=C1C(C4=C2C=CC=C4)=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 473.48
Formel vikt 473.48
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation