Läs mer
NSC23005 sodium, MedChemExpress
Beskrivning
NSC23005 sodium is a novel and effective p18 inhibitor (ED50=5.21 nM) in promoting Hematopoietic stem cells (HSCs) expansion in both murine and human models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC23005 sodium |
| CAS | 1796596-46-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16NNaO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.4 mg/mL (20.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])C1=CC=C(S(=O)(NC2CCCCC2)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.33 |
| Formel vikt | 305.33 |
| Visa mer |