Läs mer
NSC232003, MedChemExpress
Produktkod. 16480187
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480187 50 mg -
16466537 5 mg -
16414866 100 mg 100mg
16410999 1 mg -
16403818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480187 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103236
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress NSC232003 is a highly potent and cell-permeable UHRF1 inhibitor, which inhibits DNA methylation in vitro and disrupts DNMT1/UHRF1 interactions at a cellular level.
NSC232003 is a highly potent and cell-permeable UHRF1 inhibitor, which inhibits DNA methylation in vitro and disrupts DNMT1/UHRF1 interactions at a cellular level.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC232003
Fysisk form Solid
CAS 1905453-18-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H7N3O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 2 mg/mL (11.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C1NC(/C(C=N1)=C(NO)/C)=O
Molekylvikt (g/mol) 169.14
Formel vikt 169.14
Procent renhet 98.09%