Läs mer
NSC23925, MedChemExpress
Beskrivning
NSC23925 is a novel, selective and effective P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC23925 |
| CAS | 858474-14-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (33.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (9.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | OC(C1NCCCC1)C2=CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=NC4=CC=CC=C24.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.36 |
| Formel vikt | 421.36 |
| Visa mer |