Läs mer
NSC319726, MedChemExpress
Beskrivning
NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC319726 |
| CAS | 71555-25-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H14N4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ZMC1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (133.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C/C(C1=NC=CC=C1)=N\NC(N2CCC2)=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.32 |
| Visa mer |