Läs mer
NSC348884, MedChemExpress
Beskrivning
NSC348884 is a nucleophosmin inhibitor disrupts oligomer formation and induces apoptosis, inhibits cell proliferation at an IC50 of 1.7-4.0 μM in distinct cancer cell lines.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | NSC348884 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 81624-55-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H40N10 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (53.39 mM) |
| LEDER | CC1=CC=C2N=C(CN(CC3=NC4=CC=C(C)C=C4N3)CCN(CC5=NC6=CC=C(C)C=C6N5)CC7=NC8=CC=C(C)C=C8N7)NC2=C1 |
| Show More |