Läs mer
NSC5844, MedChemExpress
Beskrivning
NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC5844 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 140926-75-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16Cl2N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RE-640 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |