Läs mer
NSC59984, MedChemExpress
Produktkod. 16490328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490328 5 mg -
16457868 10 mg -
16433817 50 mg -
16427686 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19726
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NSC59984
CAS 803647-40-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H15N3O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (125.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCN(C)CC1)/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
Molekylvikt (g/mol) 265.27
Formel vikt 265.27
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death