Läs mer
NSC632839, MedChemExpress
Beskrivning
NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC632839 |
| CAS | 157654-67-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22ClNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (18.24 mM; Need warming) |
| LEDER | O=C1/C(CNC/C1=C\C2=CC=C(C)C=C2)=C/C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.86 |
| Formel vikt | 339.86 |
| Visa mer |