Läs mer
NSC781406, MedChemExpress
Beskrivning
NSC781406 is a highly potent PI3K and mTOR inhibitor with an IC50 of 2 nM for PI3Kα.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSC781406 |
| CAS | 1676893-24-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H27F2N5O5S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC(F)=CC=C1S(=O)(NC2=CC(C3=CC=C(N=CC=C4C#CCN5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)C4=C3)=CN=C2OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 627.68 |
| Formel vikt | 627.68 |
| Visa mer |