missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nse2 Antibody (OTI6A6), Novus Biologicals™

Produktkod. 18040847 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18040847 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040847 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP202956

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Nse2 Monoclonal specifically detects Nse2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Nse2
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI6A6
Koncentration 0.52 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Gene Alias C8orf36, E3 SUMO-protein ligase NSE2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ32440, hMMS21, methyl methanesulfonate sensitivity gene 21, MMS21 homolog, MMS21chromosome 8 open reading frame 36, Non-SMC element 2 homolog, non-SMC element 2 homolog (MMS21, S. cerevisiae), non-SMC element 2, MMS21 homolog (S. cerevisiae), Non-structural maintenance of chromosomes element 2 homolog, NSE2
Gensymboler NSMCE2
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human NSMCE2 (NP_775956) produced in E.coli.
Molekylvikt av antigen 27.8 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 286053
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.