Läs mer
Wika NSF Fylld tryckmätare
Produktkod. 15367954 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
0 till 160 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
15367954 0 till 160 psi Varje
1 options
Produktkod. 15367954 Leverantör Wika Leverantörsnummer 6804931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    499.14 SEK / Paket med 1
    Save 107.86 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
De NSF Fylld tryckmätare är tillverkad med blyfria komponenter enligt definitionen i SDWA.
  • Tillverkad i USA .
  • Specialblyfritt, Silverlod för alla våta delar.
  • Dessa NSF certifierade mätare tillverkas i enlighet med NSF/ANSI 61, för blyfritt innehåll.
  • Finns i ett brett utbud av modeller, storlekar och konfigurationer.
  • Mätarna har speciella urtavlor med NSF logotyp på ratten för att indikera överensstämmelse.
  • Dessa NSF mätare finns i anpassade versioner och konfigurationer.
  • Anpassade versioner av mätaren finns tillgängliga.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
Urtavla storlek (engelska) 2,5 tum
Urtavla storlek (metrisk) 64 mm
Driftstemperatur (engelska) -4 °C till 140 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C till 60 °C
Storlek (engelska) Passning 0,25 tum NPT(M), lägre
Storlek (metrisk) passform 6,35 mm NPT(M), Nedre
Temperatur (engelska) Max. 140 °F
Temperatur (engelska) Min -4 °C
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Våta delar Kopparlegering
Noggrannhet ±3-2-3 % av spann (ASME Betyg B)
Visningstyp Analog
Tryckområde 0 till 160 psi
Produkttyp NSF Fylld tryckmätare