Läs mer
NSFL1C, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16108556
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16108556 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16108556 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00055968D01P.100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MAAERQEALREFVAVTGAEEDRARFFLESAGWDLQIALASFYEDGGDEDIVTISQATPSSVSRGTAPSDNRVTSFRDLIHDQDEDEEEEEGQRFYAGGSERSGQQIVGPPRKKSPNELVDDLFKGAKEHGAVAVERVTKSPGETSKPRPFAGGGYRLGAAPEEESAYVAGEKRQHSSQDVHVVLKLWKSGFSLDNGELRSYQDPSNAQFLESIRRGEVPAELRRLAHGGQVNLDMEDHRDEDFVKPKGAFKAFTGEGQKLGSTAPQVLSTSSPAQQAENEAKASSSILIDESEPTTNIQIRLADGGRLVQKFNHSHRISDIRLFIVDARPAMAATSFILMTTFPNKELADESQTLKEANLLNAVIVQRLT
Specifikationer
Antigen NSFL1C
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen NSFL1 (p97) cofactor (p47)
Genaccessionsnr. NM_016143
Gene Alias MGC3347/UBX1/UBXD10/UBXN2C/dJ776F14.1/p47
Gensymboler NSFL1C
Värd art Rabbit
Immunogen NSFL1C (NP_057227.2, 1 a.a. ∼ 370 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55968
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified