Läs mer
Showa Best Gloves™ NSK24™ Nitril stickade handskar
Produktkod. 12950795
Change view
Storlek:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12950795 9
12960795 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12950795 Leverantör Showa Best Gloves™ Leverantörsnummer BSTNSK242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SHOWA™ NSK24™ är superflexibla, vattentäta stickade nitrilhandskar
  • Ger utmärkt skydd mot ett brett utbud av lösningsmedel, oljor och syror
  • Erbjud flexibilitet och fingerfärdighet som inte finns i en handske med tyngre tjocklek
  • Grov finish ger ett säkert grepp även i de mest oljiga och våta applikationerna
  • Interlock liner säkerställer en extra grad av komfort och liner skydd
  • Färg: blå
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199, CE
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Exteriör finish Grov
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lämplig för användning i oljiga eller feta applikationer, raffinaderier, skydd mot sexvärt krom, skydd mot bränslen, målning, murverk och livsmedelshanteringsapplikationer
Färg på handskemanschett Blått
Handske manschettstil Uddig
Liner material Bomullsstickad
Längd (metrisk) 355 mm