Läs mer
NSP-805, MedChemExpress
Beskrivning
NSP-805 is a potent and selective inhibitor of guinea pig cardiac phosphodiesterase 3 (PDE3), and a cardiotonic agent with vasodilator properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NSP-805 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 125068-54-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | O=C1CC(C)C(C2=CC=C(NC3=C(C)C(CC3)=O)C=C2)=NN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.35 |
| Visa mer |