Läs mer
MedChemExpress NSP-SA-NHS
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 681.73 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 4 mg/mL (5.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 199293-83-9 |