Läs mer
Macherey-Nagel™ Bindande buffert NT
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
NucleoTrap™ är ett kiseldioxidmatrisbaserat kit för isolering av mycket rena DNA-fragment från agarosgeler och vattenlösningar (avsaltning). Satsen kan också användas för avlägsnande av nukleotider och/eller biotin efter märkningsreaktioner samt för avlägsnande av enzymer. Med hjälp av en speciellt aktiverad sfärisk kiseldioxidmatris är det möjligt att extrahera DNA-fragment från agarosgeler eller lösningsmedel på ett mycket milt sätt, utan användning av organiska lösningsmedel. Nukleinsyror är bundna till NucleoTrap™ matris i närvaro av ett kaotropiskt salt. Nukleinsyrornas hydratskal förstörs av denna bindningsbuffert, vilket underlättar adsorptionen till de speciellt behandlade NucleoTrap™ matris. Ett tvättsteg följs av eluering av DNA med elueringsbuffert med låg salthalt eller destillerat vatten. Kitkomponenter: NucleoTrap™ suspension, buffertar.
- Silica matrix teknologi
- Fragmentstorlek: 20bp till 20kb
- Provmaterial: 20 mg till 600 mg agarosgel
- Elueringsvolym: 20 μL till 50 μL
- Bindningskapacitet: 6 μg/10 L μsuspension
- Typisk återhämtning: 50 % till 90 %
- Förberedelsetid: 60 min./6 förberedelser
- Format: silikapärlsuspension För extraktion av DNA från agarosgeler, lämplig t.ex. för efterföljande kloningssekvensering, PCR, restriktionsanalys. Stödprotokoll för koncentration och avsaltning av reaktionsblandningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindande buffert NT |
| För användning med (applikation) | För städning |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer NT
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate